Cleland's reagens ≥98%
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
441494NEA 736 DKK
441494N 441496P
Cleland's reagens ≥98%
Cleland's reagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Kogepunkt: < 125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flammepunkt: >110 °C (open cup)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 40 - 43 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm