Cleland's reagens ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98%
CAS No.: 3483-12-3
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Kogepunkt: 125…130 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 40…43 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS-nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 Merck Index: 14,3376 |