Ethylenglycol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Ethandiol, Glykol
6881.1 6881.2 6881.3
ROTH6881.1EA 0 DKK
ROTH6881.1 ROTH6881.2 ROTH6881.3
Ethylenglycol
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Molekylvægt: 62.07 g/mol
Kogepunkt: 196…198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 116
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002885
CAS-nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM