1,12-Dodecandiol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,12-Dihydroxy dodecane
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 222 DKK
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodecandiol 98%
1,12-Dodecanediol
Formel: C₁₂H₂₆O₂
Molekylvægt: 202.34 g/mol
Kogepunkt: 324 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 79…81 °C
Flammepunkt: 176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004755
CAS-nummer: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %