2,3-Dimercapto-1-propanol 97,0-100,5
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimercapto-2,3 propanol-1, Dithioglycerine, 2,3-Dimercaptopropanol, BAL, Dimercaprol, 2,3-Dimercaptopropan-1-ol, 2,3-Dimercaptopropane-1-ol
115300050 115300250
ACRO115300050EA 1280 DKK
ACRO115300050 ACRO115300250
2,3-Dimercapto-1-propanol 97,0-100,5
2,3-Dimercapto-1-propanol
Formel: C₃H₈OS₂
Molekylvægt: 124.22 g/mol
Kogepunkt: 120 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 77
Massefylde: 1.243 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004864
CAS-nummer: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=745c14e3244d75cab02b536ae9d18ec21829aeba&vid=345ebd39845f4c372f03844bee87b4d8c249ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 97.0 to 100.5 %