2-Mercaptoethanol
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
39563.01 39563.02
SERA39563.01EA 186.46 DKK
SERA39563.01 SERA39563.02
2-Mercaptoethanol
2-Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Molekylvægt: 78.14 g/mol
Kogepunkt: 157
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 68
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004890
CAS-nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN nummer: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM