2-Mercaptoethanol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4227.1 4227.2
ROTH4227.1EA 0 DKK
ROTH4227.1 ROTH4227.2
2-Mercaptoethanol
2-Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004890
CAS-nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN nummer: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM