2-Mercaptoethanol ≥99% for biotechnology
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
0482-100MLEA 483 DKK
0482-100ML 0482-250ML
2-Mercaptoethanol ≥99% for biotechnology
2-Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004890
CAS-nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN nummer: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
DNase none detected
Protease none
Purity >99%
RNase none detected
Water ≤0.5%