2-Mercaptoethanol 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
125470010
125470100
125472500
125470025
ACRO125470010EA
1120
DKK
ACRO125470010
ACRO125470100
ACRO125472500
ACRO125470025
2-Mercaptoethanol 99%, pure
2-Mercaptoethanol
Formel:
HSCH₂CH₂OH Molekylvægt: 78.14 g/mol Kogepunkt: 157…158 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –100 °C Massefylde: 1.11 g/cm³ Flammepunkt: 73 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS-nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN nummer: 2966 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05894 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |