Aluminiumisopropoxid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aluminium-2-propanolat
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01079.9020 8.01079.9050
8.01079.9020EA 0 DKK
8.01079.9020 8.01079.9050
Aluminiumisopropoxid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Aluminiumisopropoxid
Formel: C₉H₂₁AlO₃
Molekylvægt: 204.25 g/mol
Kogepunkt: 135
Smeltepunkt: 119
Massefylde: 0.9771 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008870
CAS-nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN nummer: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 134 °C
Molar Mass 204.24 g/mol
Boiling Point 94 °C (0.6 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (21 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.432 (23 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid