Aluminiumisopropoxid ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Aluminium-2-propanolat
22982.14
22982.22
22982.14EA
1610
DKK
22982.14
22982.22
Aluminiumisopropoxid ≥99.99% (metals basis)
Aluminiumisopropoxid
Purity: 99.99+%
CAS No.: 555-31-7
Molecular Formula: Al[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 204.25
Physical Form: Powder
Density: 1.035
Refractive Index: 1.0346
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 135°/10mm
Merck Reference: 14,347
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00008870
Formel:
C₉H₂₁AlO₃ Molekylvægt: 204.25 g/mol Kogepunkt: 135 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 131…135 °C Massefylde: 1.035 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008870 CAS-nummer: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 UN nummer: 3181 ADR: 4.1 II Merck Index: 14,347 |