Aluminiumisopropoxid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aluminium-2-propanolat
212230100 212230500 212232500
ACRO212230100EA 657 DKK
ACRO212230100 ACRO212230500 ACRO212232500
Aluminiumisopropoxid 99.99% (trace metals basis)
Aluminiumisopropoxid
Formel: C₉H₂₁AlO₃
Molekylvægt: 204.25 g/mol
Kogepunkt: 125…130 °C (38 mmHg)
Smeltepunkt: 129…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008870
CAS-nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN nummer: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤150 ppm