Natriummethanolat zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Sodium methylate, Sodium methanolate
MQ200
8.06538.0005
8.06538.0250
8.06538.0500
8.06538.0005EA
278
DKK
8.06538.0005
8.06538.0250
8.06538.0500
Natriummethanolat zS, Sigma-Aldrich®
Natriummethanolat
Formel:
CH₃NaO Molekylvægt: 54.02 g/mol Smeltepunkt: 127 Massefylde: 1.3 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00012179 CAS-nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN nummer: 1431 ADR: 4.2 (8) II |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 127 °C (decomposition) |
Molar Mass | 54.02 g/mol |
Bulk Density | 500 - 600 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 240 °C |
Synonyms | Sodium methoxide, Sodium methanolate |
Hill Formula | CH3NaO |
Chemical Formula | CH3ONa |