Natriummethanolat 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Sodium methylate, Sodium methanolate
L05673.22
L05673.36
L05673.0P
L05673.22EA
296
DKK
L05673.22
L05673.36
L05673.0P
Natriummethanolat 98
Natriummethanolat
Purity: 98%
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3NaO
Formula Weight: 54.02
Melting Point:
Formel:
CH₃NaO Molekylvægt: 54.02 g/mol Smeltepunkt: >300 °C Massefylde: 1.3 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012179 CAS-nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN nummer: 1431 ADR: 4.2 II |