E/E absolute Histology, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyl alcohol
3406.5000EA 278 DKK
3406.5000 3406.9010
E/E absolute Histology, J.T.Baker®
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molekylvægt: 46.07 g/mol
Kogepunkt: 78.3
Smeltepunkt: –117 °C
Massefylde: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN nummer: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay min. 99.8 %
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001
Water (H2O) max. 0.2 %