1-Hexanol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
3847.1 3847.2
ROTH3847.1EA 0 DKK
ROTH3847.1 ROTH3847.2
1-Hexanol
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 156
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 0.8322 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002982
CAS-nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN nummer: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM