Propionsyreanhydrid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
131520010 131520025 131520100 131522500
ACRO131520010EA 620 DKK
ACRO131520010 ACRO131520025 ACRO131520100 ACRO131522500
Propionsyreanhydrid 99%
Propionsyreanhydrid
Formel: C₆H₁₀O₃
Kogepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 1,015 g/cm³
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009303
CAS-nummer: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN nummer: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA