Eddikesyreanhydrid ≥96%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetyl oxide, Acetyl acetate
21389.298EA 448 DKK
21389.298 21389.367
Eddikesyreanhydrid ≥96%, GPR RECTAPUR®
Eddikesyreanhydrid
Formel: (CH₃CO)₂O
Molekylvægt: 102.09 g/mol
Kogepunkt: 139.9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –73 °C
Massefylde: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 49
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008705
CAS-nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN nummer: 1715
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 96 %
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm