Eddikesyreanhydrid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetyl oxide, Acetyl acetate
400031-1 400031-5
CAYM400031-1EA 253 DKK
CAYM400031-1 CAYM400031-5
Eddikesyreanhydrid
Eddikesyreanhydrid
Formel: (CH₃CO)₂O
Molekylvægt: 102.09 g/mol
Kogepunkt: 139.9
Smeltepunkt: –73 °C
Massefylde: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 49
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008705
CAS-nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN nummer: 1715
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM