Bis(2-methoxyethyl)ether 99%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
125850010 125850025 125852500 125850100
ACRO125850010EA 1130 DKK
ACRO125850010 ACRO125850025 ACRO125852500 ACRO125850100
Bis(2-methoxyethyl)ether 99%, ekstra ren
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formel: C₆H₁₄O₃
Kogepunkt: 162 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –64 °C
Massefylde: 0,937 g/cm³
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008503
CAS-nummer: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN nummer: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03187
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.005 %