Bis(2-butoxyethyl)ether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02933.0250 8.02933.1000
8.02933.0250EA 317 DKK
8.02933.0250 8.02933.1000
Bis(2-butoxyethyl)ether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₆O₃
Molekylvægt: 218.34 g/mol
Kogepunkt: 256
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009459
CAS-nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 218.33 g/mol
Boiling Point 254 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C