Formaldehyd diethyl acetal stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14549.0250 8.14549.1000
8.14549.0250EA 263 DKK
8.14549.0250 8.14549.1000
Formaldehyd diethyl acetal stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd diethyl acetal
Formel: C₅H₁₂O₂
Kogepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –66 °C
Massefylde: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009246
CAS-nummer: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN nummer: 2373
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 91 g/l (18 °C)
Melting Point -66 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C