1,2-Dimethoxyethan zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylenglycoldimethylether
MQ200
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010
8.00856.1000EA 1060 DKK
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010
1,2-Dimethoxyethan zS, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethoxyethane
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Kogepunkt: 85
Smeltepunkt: –69 °C
Massefylde: 1.113 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008502
CAS-nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN nummer: 2252
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03251
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -69 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 84 - 86 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 67 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.4 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 200 °C
Viscosity kinematic 0.455 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid