1,2-Dimethoxyethan, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylenglycoldimethylether
610351000 610350010
610351000.EA 776 DKK
610351000. 610350010.
1,2-Dimethoxyethan, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
1,2-Dimethoxyethane
Formel: C₄H₁₀O₂
Kogepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –69 °C
Massefylde: 0,867 g/cm³
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008502
CAS-nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN nummer: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.001 %