Diethylenglycol for synthesis
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-Oxydiethanol
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9025
8.03131.1000EA 236 DKK
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9025
Diethylenglycol for synthesis
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
Kogepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 123 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002882
CAS-nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM