Diethylenglycol 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-Oxydiethanol
121160010 121160025 121160100
ACRO121160010EA 456 DKK
ACRO121160010 ACRO121160025 ACRO121160100
Diethylenglycol 99%, extra pure
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
Kogepunkt: 245 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³
Flammepunkt: 143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002882
CAS-nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %