4-Methoxy-1-butanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
H50339.03
H50339.06
H50339.03EA
547
DKK
H50339.03
H50339.06
4-Methoxy-1-butanol ≥98%
4-Methoxy-1-butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 111-32-0
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 73°(163°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 66°/7mm
MDL No.: MFCD00040437
Formel:
C₅H₁₂O₂ Kogepunkt: 66 °C (7 mmHg) Massefylde: 0,93 Flammepunkt: 73 °C (163 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040437 CAS-nummer: 111-32-0 EINECS: 203-858-6 |