3-Methoxy-1-butanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
125790010 125791000
ACRO125790010EA 592 DKK
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Methoxy-1-butanol 99%
3-Methoxy-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Kogepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0,92 g/cm³
Flammepunkt: 46 °C
MDL Number: MFCD00002931
CAS-nummer: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %