Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylglykol
8892.1 8892.2
ROTH8892.1EA 0 DKK
ROTH8892.1 ROTH8892.2
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Molekylvægt: 76.1 g/mol
Kogepunkt: 124.6
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 39
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002867
CAS-nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN nummer: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118