Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99+% til spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
168580010 168580025
ACRO168580010EA 927 DKK
ACRO168580010 ACRO168580025
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99+% til spektroskopi
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Kogepunkt: 124,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002867
CAS-nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN nummer: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)