2-Ethoxyethanol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
5127.1 5127.2
ROTH5127.1EA 0 DKK
ROTH5127.1 ROTH5127.2
2-Ethoxyethanol
2-Ethoxyethanol
Formel: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 40 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002869
CAS-nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN nummer: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM