2-Butoxyethanol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
53071-1ML-F 53071-5ML-F
53071-1ML-FEA 225 DKK
53071-1ML-F 53071-5ML-F
2-Butoxyethanol, Supelco®
2-Butoxyethanol
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002884
CAS-nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=095b8781d4338f6b2b1f2d089664d55b61399c3f&vid=ed7ba86c984b4f3f76cee5ecbbba5c7d1612cb43&prid=web&clid=SAPDAM