Dibutylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Di-n-butyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02892.2500 8.02892.9150
8.02892.2500EA 966 DKK
8.02892.2500 8.02892.9150
Dibutylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibutylether
Formel: C₈H₁₈O
Molekylvægt: 130.23 g/mol
Kogepunkt: 141
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.767 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009461
CAS-nummer: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN nummer: 1149
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01568
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 140 - 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Flash Point 37 - 38 °C
Refractive Index 1.3985
Explosion Limit 0.9 - 8.5 %(V)
Density 0.769 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 175 °C
Water absorption 300 mg/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid