Dibutylether ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Di-n-butyl ether
A16305.0F
A16305.AP
A16305.0FEA
1270
DKK
A16305.0F
A16305.AP
Dibutylether ≥99%
Dibutylether
Purity: 99%
CAS No.: 142-96-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3O(CH2)3CH3
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3990
Melting Point: -95°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1732752
Merck Reference: 14,1569
UN No.: 1149
MDL No.: MFCD00009461
Formel:
C₈H₁₈O Molekylvægt: 130.23 g/mol Kogepunkt: 141…143 °C Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0.764 Flammepunkt: 25 °C (77 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009461 CAS-nummer: 142-96-1 EINECS: 205-575-3 UN nummer: 1149 ADR: 3 III Merck Index: 13,01568 |