Trimethyl orthopropionat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
384620250 384621000
ACRO384620250EA 436 DKK
ACRO384620250 ACRO384621000
Trimethyl orthopropionat 97%
Trimethyl orthopropionat
Formel: C₆H₁₄O₃
Kogepunkt: 121…122 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,944 g/cm³
Flammepunkt: 19 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043305
CAS-nummer: 24823-81-2
UN nummer: 3271
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %