Triethyl orthopropionat 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
139671000 139675000 139670025
ACRO139671000EA 541 DKK
ACRO139671000 ACRO139675000 ACRO139670025
Triethyl orthopropionat 98+%
Triethyl orthopropionat
Formel: C₉H₂₀O₃
Kogepunkt: 155…160 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: < 0 °C
Massefylde: 0,886 g/cm³
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009226
CAS-nummer: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN nummer: 3271
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))