2-Nitroethanol tech. 80%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A17681.06
A17681.14
A17681.22
A17681.06EA
636
DKK
A17681.06
A17681.14
A17681.22
2-Nitroethanol tech. 80%, Technical Grade
2-Nitroethanol
Purity: 80%
CAS No.: 625-48-9
Molecular Formula: O2NCH2CH2OH
Formula Weight: 91.07
Flash Point:
Formel:
C₂H₅NO₃ Molekylvægt: 91.07 g/mol Kogepunkt: 194 °C Smeltepunkt: –80 °C Massefylde: 1.270 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007405 CAS-nummer: 625-48-9 EINECS: 210-895-1 |