BIS-TRIS propan
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
6999.1 6999.2
ROTH6999.1EA 0 DKK
ROTH6999.1 ROTH6999.2
BIS-TRIS propan
BIS-TRIS propan
Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
Molekylvægt: 282.34 g/mol
MDL Number: MFCD00004689
CAS-nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3