2-Ethylaminoethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
168730010 168732500
ACRO168730010EA 513 DKK
ACRO168730010 ACRO168732500
2-Ethylaminoethanol 98%
2-Ethylaminoethanol
Formel: C₄H₁₁NO
Kogepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002841
CAS-nummer: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %