Spermidin 99
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
Purity: 99%
CAS No.: 124-20-9
Molecular Formula: H2N(CH2)3NH(CH2)4NH2
Formula Weight: 145.25
Flash Point:
Formel:
C₇H₁₉N₃ Molekylvægt: 145.25 g/mol Kogepunkt: 128…130 °C (14 mmHg) Smeltepunkt: 22…25 °C Massefylde: 0.925 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008229 CAS-nummer: 124-20-9 EINECS: 204-689-0 ADR: 8 III Merck Index: 12,08893 |