Spermidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
132740010 132740050 132740250 132741000
ACRO132740010EA 373 DKK
ACRO132740010 ACRO132740050 ACRO132740250 ACRO132741000
Spermidin 99%
Spermidin
Formel: C₇H₁₉N₃
Molekylvægt: 145.25 g/mol
Kogepunkt: 128…130 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 22…25 °C
Massefylde: 0.925 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008229
CAS-nummer: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
UN nummer: 3259
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08893
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4785 to 1.4805 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %