N-Ethyldiisopropylamin 99.5+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
367840250 367840500 367841000 367840010 367840025
ACRO367840250EA 633 DKK
ACRO367840250 ACRO367840500 ACRO367841000 ACRO367840010 ACRO367840025
N-Ethyldiisopropylamin 99.5+%
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Kogepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 0,756 g/cm³
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008868
CAS-nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN nummer: 3384
ADR: 6.1,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA