N-Ethyldiisopropylamin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
115220250 115221000 115225000 115220026 115220101
115220250.EA 198 DKK
115220250. 115221000. 115225000. 115220026. 115220101.
N-Ethyldiisopropylamin 99+%
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molekylvægt: 129.25 g/mol
Kogepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 0.756 g/cm³
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008868
CAS-nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN nummer: 3384
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.30 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Diisopropylamine ≤0.30 %