Diisopropylamin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-Isopropyl-2-propanamine
219432500
219430010
219430051
ACRO219432500EA
239
DKK
ACRO219432500
ACRO219430010
ACRO219430051
Diisopropylamin 99+%
Diisopropylamin
Formel:
C₆H₁₅N Kogepunkt: 84 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –61 °C Massefylde: 0,716 g/cm³ Flammepunkt: –17 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008862 CAS-nummer: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN nummer: 1158 ADR: 3,II Merck Index: 13,03219 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |