Dipropylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Propyl-1-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
8.03548.0100EA 227 DKK
8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
Dipropylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dipropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molekylvægt: 101.19 g/mol
Kogepunkt: 109.4
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 0.738 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 7
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009362
CAS-nummer: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN nummer: 2383
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,03406
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 35 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 38 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.4049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.3 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
pH (1 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 260 °C