Dipropylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-Propyl-1-propanamine
117490010
117492500
ACRO117490010EA
357
DKK
ACRO117490010
ACRO117492500
Dipropylamin 99%
Dipropylamin
Formel:
C₆H₁₅N Molekylvægt: 101.19 g/mol Kogepunkt: 109.4 Smeltepunkt: –63 °C Massefylde: 0.74 g/cm³ Flammepunkt: 7 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009362 CAS-nummer: 142-84-7 EINECS: 205-565-9 UN nummer: 2383 ADR: 3 II Merck Index: 12,03406 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |