1,3-Diamino-2-propanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19618.18
A19618.09
A19618.30
A19618.18EA
2050
DKK
A19618.18
A19618.09
A19618.30
1,3-Diamino-2-propanol 97%
1,3-Diamino-2-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 616-29-5
Molecular Formula: C3H10N2O
Formula Weight: 90.13
Flash Point:
Formel:
C₃H₁₀N₂O Kogepunkt: 235 °C Smeltepunkt: 40…45 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008142 CAS-nummer: 616-29-5 EINECS: 210-474-2 |