1,3-Diamino-2-propanol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
112220050 112220250
ACRO112220050EA 475 DKK
ACRO112220050 ACRO112220250
1,3-Diamino-2-propanol 95%
1,3-Diamino-2-propanol
Formel: C₃H₁₀N₂O
Kogepunkt: 114 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 39…45 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008142
CAS-nummer: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥94 %