1,7-Diaminoheptan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Heptamethylendiamine, Heptane-1,7-diamine, 1,7-Heptanediamine
L02853.06
L02853.14
L02853.06EA
467
DKK
L02853.06
L02853.14
1,7-Diaminoheptan 98%
1,7-Diaminoheptane
Purity: 98%
CAS No.: 646-19-5
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.24
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4590
Odour: Amine-like
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1734159
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008246
Formel:
C₇H₁₈N₂ Kogepunkt: 223…225 °C Smeltepunkt: 26…30 °C Massefylde: 0,860 Flammepunkt: 87 °C (188 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008246 CAS-nummer: 646-19-5 EINECS: 211-468-2 UN nummer: 3259 ADR: 8,III |