1,7-Diaminoheptan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Heptamethylendiamine, Heptane-1,7-diamine, 1,7-Heptanediamine
112200050 112200250
ACRO112200050EA 368 DKK
ACRO112200050 ACRO112200250
1,7-Diaminoheptan 98%
1,7-Diaminoheptane
Formel: C₇H₁₈N₂
Kogepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 26…30 °C
Massefylde: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008246
CAS-nummer: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN nummer: 3259
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %